Få mere at vide
Quinoxalin, 98+%
Artikelnummer. 11497966
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497966 500 g 500g
11487966 100 g 100g
11407976 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14055.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 91-19-0 | C8H6N2 | 130,15 g/mol
Anvendes som farvestoffer, lægemidler og antibiotika mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-19-0
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00006719
InChI nøgle XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
IUPAC navn quinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline
Smeltepunkt 27 °C til 32 °C
Tæthed 1.124
Kogepunkt 220 °C til 223 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 109351
Merck Index 14,8078
Formel vægt 130.15
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver eller smeltet fast stof eller nåle eller væske