Få mere at vide
Quinoxalin-6-carboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 15465957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465957 25 g 25g
15445957 1 g 1g
15455957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33157.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 6925-00-4 | C9H6N2O2 | 174,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6925-00-4
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.159
MDL nummer MFCD01365834
InChI nøgle JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC navn quinoxalin-6-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline-6-carboxylic acid
Smeltepunkt 248 °C til 251 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 174.16
Procent renhed 95%