Få mere at vide
Quinoxalin-6-carboxylsyre, 95%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Quinoxaline-6-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 248 °C til 251 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 174.16 |
| Procent renhed | 95% |