Få mere at vide
Quinoxalin-6-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976751 1 g 1g
11986751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445520010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1167418-13-4
Molekylær formel C14H17BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 256.11
MDL nummer MFCD11054040
InChI nøgle ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44118298
IUPAC navn 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxalin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Kogepunkt 130 °C til 145 °C (0,6 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 256.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.