Få mere at vide
Quinoxalin-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15436188
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436188 500 mg 500mg
15426188 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59780.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 879-65-2
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00012334
InChI nøgle UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC navn quinoxalin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 208 °C (dekomponering)
Mængde 500 mg
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%