Få mere at vide
Quinolinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinolinimide |
| CAS | 4664-00-0 |
| Molekylær formel | C7 H4 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-4-2-1-3-8-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11) |
| SMIL | O=C1NC(=O)c2ncccc12 |
| IUPAC navn | pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vægt | 148.0273 |