Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Quinolin gul, vandopløselig 95%
Artikelnummer. 10063400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063400 25 g Glasflaske 25g
11986921 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10063400 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 277340250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-92-0 | C18H9NNa2O8S2 | 477.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-92-0
Molekylær formel C18H9NNa2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 477.37
MDL nummer MFCD00080727
InChI nøgle FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 129893443
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline Yellow
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Solubility in water: 225g/L (20°C).
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn dinatrium-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-6,8-disulfonat
Procent renhed 95%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoline Yellow, water soluble
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.