missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinoline Yellow, TRC

Artikelnummer. 30136682
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136682 5 g
30133836 10 g
17942615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7010405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8003-22-3
Molekylær formel C18H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 269.3
Synonym C.I. Solvent Yellow 33, 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with dimethylquinoline and methylquinoline, Arlosol Yellow S, C.I. 47000, Chinoline Yellow D Sol.in Spirits, Chinoline Yellow ZSS, D & C Yellow 11, D and C Yellow No. 11, D&C Yellow No. 11, Japan Yellow 204, Japan Yellow No. 204, Kayaset Yellow 2G, Nitro Fast Yellow SL, Oil Yellow SIS, Oplas Yellow 136, Petrol Yellow C, Polysolve Yellow 33G, Quinoline Yellow A Spirit Soluble, Quinoline Yellow Base, Quinoline Yellow SS, Quinoline Yellow Spirit Soluble, Solvent Yellow 33, Waxoline Yellow T, Yellow 11, C.I. 47000
IUPAC navn 2-(6-methyl-1H-quinolin-2-ylidene)indene-1,3-dione
SMIL Cc1ccc2NC(=C3C(=O)c4ccccc4C3=O)C=Cc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Solvent Yellow 33
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H13NO2/c1-11-6-8-15-12(10-11)7-9-16(20-15)17-18(21)13-4-2-3-5-14(13)19(17)22/h2-10,20H,1H3
Formel vægt 287.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.