Få mere at vide
Quinoline Yellow, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Yellow 33 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13NO2/c1-11-6-8-15-12(10-11)7-9-16(20-15)17-18(21)13-4-2-3-5-14(13)19(17)22/h2-10,20H,1H3 |
| Formel vægt | 287.0946 |