Få mere at vide
Quinolin, TRC
Artikelnummer. 30410473
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410473 5 g
30424555 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30410473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7003805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-22-5
Molekylær formel C9 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym Quinoline, 1-Azanaphthalene, 1-Benzazine, B 500, Benzo[b]pyridine, Benzopyridine, Leucol, Leucoline, Leukol, NSC 3396, Quinolin
IUPAC navn Kinolin
SMIL c1ccc2ncccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Formel vægt 129.0578