Få mere at vide
Quinoline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237626
Skift visning
Mængde:
49 kg
Artikelnummer. Mængde
32237626 49 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32237626 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8024079049
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline
CAS 91-22-5
Kogeområde 237°C to 238°C/1013 hPa
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 1.09 g/cm³ at 25°C
Flammepunkt 107°C (closed cup)
Mængde 49 kg
Synonym Quinoline, 1-Azanaphthalene, Quinoline
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Grad Not Available