Få mere at vide
Quinoline N-oxide hydrate, 98% Artikelnummer.: 10418880
Quinoline N-oxide hydrate, 98%
Artikelnummer. p-190364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10418880
Brand: Thermo Scientific Acros 153430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 198878-42-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198878-42-1
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00149472
InChI nøgle GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline 1-oxide, quinoline-n-oxide, quinoline n-oxide, quinoline oxide, quinoline, 1-oxide, quinoline-1-oxide, quinolin-1-ium-1-olate, quinolinyl-n-oxide, quinoline-n-oxide hydrate, ccris 4333Vis mereVis mindre
PubChem CID 15366
SMIL [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline N-oxide hydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 48°C to 53°C
Farve Okker til Brun
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn hydrat quinolin-1-ium-1-olat
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0392086 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/06/2025 Artikelnummer153430250,153430050
PartinummerA0392086 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/12/2022 Artikelnummer153430250,153430050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quinoline N-oxide hydrate, 98% >