Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline N-oxide hydrate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 48 °C til 53 °C |
| Farve | Okker til Brun |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | hydrat quinolin-1-ium-1-olat |
| Vis mere |