Få mere at vide
Quinolin N-oxid hydrat, 97% (tørvægt), vand ca 20%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450698
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450698 5 g 5g
11460698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25209.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Quinolin-N-oxidhydrat anvendes til kvantitativ bestemmelse af nitroner under anvendelse af trifluoreddikesyreanhydrid-natriumiodidreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Quinolin-N
-oxidhydrat anvendes til kvantitativ bestemmelse af nitroner under anvendelse af trifluoreddikesyreanhydrid-natriumiodidreagens.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64201-64-5
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006737
InChI nøgle GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
IUPAC navn 1-oxidoquinolin-1-ium;hydrat
SMIL [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline N-oxide hydrate
Smeltepunkt ∼50°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand≈ 20 %
Mængde 5 g
Beilstein 5989589
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 145.16 (Anhydrous)
Procent renhed 97%