Quinolin fungerer som en forløber for 8-hydroxyquinolin, hydroxyquinolinsulfat og niacin. Det bruges som opløsningsmiddel til harpiks og terpener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, fødevarefarvestoffer, antibiotika, alkaloider, gummikemikalier, smagsstoffer, korrosionsinhibitorer og konserveringsmidler. Det finder anvendelse i overgangsmetalkomplekskatalyse til ensartet polymerisation. Yderligere er det involveret i fremstillingen af pH-indikatorer og andre organiske forbindelser. Det udviser antiseptiske, antipyretiske og antiperiodiske egenskaber, hvorved det bruges som antimalariamidler og til fremstilling af andre antimalariamidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie.