Få mere at vide
Quinolin, 98%
Artikelnummer. 11339298
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339298 250 g 250g
11359298 50 g 50g
11349298 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043225.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129,16 g/mol
Quinolin fungerer som en forløber for 8-hydroxyquinolin, hydroxyquinolinsulfat og niacin. Det bruges som opløsningsmiddel til harpiks og terpener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, fødevarefarvestoffer, antibiotika, alkaloider, gummikemikalier, smagsstoffer, korrosionsinhibitorer og konserveringsmidler. Det finder anvendelse i overgangsmetalkomplekskatalyse til ensartet polymerisation. Yderligere er det involveret i fremstillingen af pH-indikatorer og andre organiske forbindelser. Det udviser antiseptiske, antipyretiske og antiperiodiske egenskaber, hvorved det bruges som antimalariamidler og til fremstilling af andre antimalariamidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-22-5
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI nøgle SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC navn quinolin
SMIL C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline
Smeltepunkt -15 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.090 g/mL
pH 7.3
Kogepunkt 237 °C
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Brydningsindeks 1.626
Mængde 250 g
FN nummer UN2656
Beilstein 107477
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,8068
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og kulstofdisulfid. Let blandet med vand.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske