Få mere at vide
Quinolin, 96%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Quinolin bruges som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Det fungerer som en grundlæggende struktur i nogle antihypertensiva, såsom prazosin og doxazosin, som er perifere vasodilatorer. Det bruges også i alkaloider, farvestoffer, gummikemikalier og smagsstoffer. De bruges også som katalysator, korrosionsinhibitor, konserveringsmiddel og som opløsningsmiddel for harpikser og terpener. De bruges i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi til ensartet polymerisation og luminescenskemi. De bruges som antiskummiddel i raffinaderiområdet.
Opløselighed
Mere opløselig i varmt end koldt vand. Blandbar med alkohol, æter
Noter
Opløser svovl, As{2}O{3}, phosphor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 1.09 |
| pH | 7.3 |
| Kogepunkt | 237 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (214 °C) |
| Brydningsindeks | 1.626 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2656 |
| Beilstein | 107477 |
| Vis mere |