Få mere at vide
Quinolin, 96%
Artikelnummer. 11414573
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414573 100 g 100g
11424573 500 g 500g
11434573 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11545.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.41 DKK
    377.65 DKK / 100g
    Spare 41.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Quinolin bruges som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Det fungerer som en grundlæggende struktur i nogle antihypertensiva, såsom prazosin og doxazosin, som er perifere vasodilatorer. Det bruges også i alkaloider, farvestoffer, gummikemikalier og smagsstoffer. De bruges også som katalysator, korrosionsinhibitor, konserveringsmiddel og som opløsningsmiddel for harpikser og terpener. De bruges i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi til ensartet polymerisation og luminescenskemi. De bruges som antiskummiddel i raffinaderiområdet.
Opløselighed
Mere opløselig i varmt end koldt vand. Blandbar med alkohol, æter
Noter
Opløser svovl, As{2}O{3}, phosphor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-22-5
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI nøgle SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC navn quinolin
SMIL C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 1.09
pH 7.3
Kogepunkt 237°C
Flammepunkt 101°C (214°F)
Brydningsindeks 1.626
Mængde 100 g
FN nummer UN2656
Beilstein 107477
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,8068
Opløselighedsinformation More soluble in hot than cold water; Miscible with alcohol, ether
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%