Få mere at vide
Quinoline-8-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11337545
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
11337545 50 g 50g
11327545 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11337545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05676.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18704-37-5
Molekylær formel C9H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 227.662
MDL nummer MFCD00006808
InChI nøgle JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
IUPAC navn quinoline-8-sulfonyl chloride
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Specifica
Kemisk navn eller materiale Quinoline-8-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Kogepunkt 306°C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 156347
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 227.67
Procent renhed 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.