Få mere at vide
Quinoline-8-sulfonic acid, 98%
Artikelnummer. 11306936
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306936 10 g 10g
11316936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06640.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85-48-3 | C9H7NO3S | 209.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-48-3
Molekylær formel C9H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 209.219
MDL nummer MFCD00024037
InChI nøgle SXVRECLPTCOMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonic acid, quinoline-8-sulphonic acid, unii-84y9b81o6x, ccris 6936, 8-sulfoquinoline, cambridge id 5135395, quinoline-8-sulfonic??acid, ksc242e8p, 8-quinolinesulfonic acid;quinoline-8-sulfonic acid
PubChem CID 66561
IUPAC navn quinolin-8-sulfonsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-8-sulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 10 g
FN nummer UN2585
Beilstein 9501
Formel vægt 209.23
Procent renhed 98%