Få mere at vide
Quinoline-8-boronic acid, tech. 90%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-8-boronic acid |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 147522 |
| Merck Index | 14,8069 |
| Formel vægt | 172.98 |
| Procent renhed | 99% |