Få mere at vide
Quinolin-8-boronsyre, tech. 90%
Artikelnummer. 11395435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395435 250 mg 250mg
11385435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19640.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 86-58-8 | C9H8BNO2 | 172,978 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-58-8
Molekylær formel C9H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 172.978
MDL nummer MFCD01114698
InChI nøgle KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
PubChem CID 2734380
IUPAC navn quinolin-8-ylboronsyre
SMIL B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-8-boronic acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 147522
Merck Index 14,8069
Formel vægt 172.98
Procent renhed 99%