Få mere at vide
Quinolin-8-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15418157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418157 5 g 5g
15408157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51698.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255,124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190788-62-6
Molekylær formel C15H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 255.124
MDL nummer MFCD05663894
InChI nøgle RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
IUPAC navn 8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinolin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 255.12
Procent renhed 95%