Få mere at vide
Kinolin 500 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313256
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313256 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313256 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010376ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline
CAS 91-22-5
Analyt- eller komponentnavne Quinoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N
Koncentration 500 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chinolin
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
SMIL c1ccc2ncccc2c1
IUPAC navn Kinolin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 129,0578 g/mol