missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kinolin-5-sulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 102878-84-2 |
| Molekylær formel | C9H6ClNO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Quinolinesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12 |
| IUPAC navn | Kinolin-5-sulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.67 |
| Formel vægt | 226.9808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?