Få mere at vide
Kinolin-5-carboxylsyre, 97+%
Artikelnummer. 11385445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385445 250 mg 250mg
11365445 1 g 1g
11375445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19643.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Quinolin-5-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Quinolin-5-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7250-53-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00047608
InChI nøgle RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
IUPAC navn quinolin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-5-carboxylic acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 129178
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 173.17
Procent renhed ≥97%