Få mere at vide
Kinolin-5-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15770889 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15770889 5 g 5g
15760889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15770889 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7250-53-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00047608
InChI nøgle RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
IUPAC navn quinolin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 337,0 °C til 341,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%