Få mere at vide
Kinolin-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30417053
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30417053 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30417053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ700508100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Molekylær formel C10H7NO2
Mængde 100 mg
Synonym NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Molekylvægt (g/mol) 173.16