Få mere at vide
Kinolin-4-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11343616
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343616 5 g 5g
11353616 250 mg 250mg
11333616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14611.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 486-74-8 | C10H7NO2 | 173,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-74-8
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD00006782
InChI nøgle VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC navn quinolin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 253 °C til 255 °C
Mængde 5 g
Beilstein 5224
Formel vægt 173.17
Procent renhed ≥98%