Få mere at vide
Quinolin-4-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110922
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10110922 250 mg 250mg
10632053 1 g 1g
10681236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10110922 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 486-74-8
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
InChI nøgle VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC navn quinolin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%