missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quinoline-3-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinoline-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 159182-40-8 |
| Molekylær formel | C9 H6 Cl N O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | quinoline-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.67 |
| Formel vægt | 226.9808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?