Få mere at vide
Alfa Aesar™ Quinoline-3-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11308166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308166 1 g 1g
11318166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308166 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L15133.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6480-68-8
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD00006770
InChI nøgle DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC navn quinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽283°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 126542
Formel vægt 173.17
Procent renhed 98%