Få mere at vide
Kinolin-3-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 11344526
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344526 1 g 1g
11364526 250 mg 250mg
11354526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20088.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191162-39-7
Molekylær formel C9H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 172.98
MDL nummer MFCD02183527
InChI nøgle YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-3-boronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 8764547
IUPAC navn (quinolin-3-yl)borsyre
Formel vægt 172.98
Procent renhed 95%