Få mere at vide
Quinoline-2-carbonitrile, 97%
Artikelnummer. 11398726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398726 5 g 5g
11388726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19427.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Quinolin-2-carbonitril bruges til at fremstille quinolin-2-carboxylsyreamid. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quinolin-2-carbonitril bruges til at fremstille quinolin-2-carboxylsyreamid. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436-43-7
Molekylær formel C10H6N2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00134341
InChI nøgle WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
IUPAC navn quinolin-2-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoline-2-carbonitrile
Smeltepunkt 93°C to 96°C
Kogepunkt 160°C (23 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 115213
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%