Få mere at vide
Quinolin-4(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinolin-4(1H)-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 145.0528 |