Få mere at vide
Quinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10335910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10335910 500 g 500g
10234350 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335910 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Q/0150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 123-31-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer 2339
InChI nøgle QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC navn benzene-1,4-diol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 170°C
Farve White
pH 3.75
Kogepunkt 285°C
Emballage Plastic powder jar
Mængde 500 g
Formel vægt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroquinone
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Mention de danger
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.