Få mere at vide
Quinol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10539200 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10539200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Q/0152/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 123-31-9
Smeltepunkt 170°C
Farve White
pH 3.75
Kogepunkt 285°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H6O2
MDL nummer 2339
Mængde 500 g
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
InChI nøgle QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1O)O
IUPAC navn benzene-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.112
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Formel vægt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.