Få mere at vide
Quinmerac metabolite BH 518-2 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinmerac Metabolite BH 518-2 |
| CAS | 90717-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Quinmerac Metabolite BH 518-2 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H6 Cl N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1 |
| Vis mere |