Få mere at vide
Quinmerac metabolite BH 518-2 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328454
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328454 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328454 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16708200AC100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinmerac Metabolite BH 518-2
CAS 90717-07-0
Analyt- eller komponentnavne Quinmerac Metabolite BH 518-2
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H6 Cl N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro-
InChI formel InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1
IUPAC navn 7-chloroquinoline-3,8-dicarboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 251.62
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.9985 g/mol