missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinmerac-3,8-dicarboxylic Acid (>90%), TRC

Artikelnummer. 30005221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005221 50 mg
17911035 5 mg
17934715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ69650550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90717-07-0
Molekylær formel C11 H6 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 251.62
Synonym Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro-
IUPAC navn 7-chloroquinoline-3,8-dicarboxylic acid
SMIL OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quinmerac Metabolite BH 518-2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 250.9985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.