Få mere at vide
Quininone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quininone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 322.1681 |