Få mere at vide
Kinin, TRC
Artikelnummer. 30134456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134456 5 g
30132940 10 g
17934665 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ6940005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-95-0
Molekylær formel C20 H24 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
Synonym Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α,9R)-, Quinine (8CI), (8α,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, (-)-Quinine, (8S,9R)-Quinine, (R)-(-)-Quinine, (R)-(6-Methoxy-4-quinolyl)[(2S)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol, 6'-Methoxycinchonidine, Cinkona, Mosgard, NSC 192949, QSM, Qualaquin, Quine 9, Quinex, Quinlex, Quinlup, Rezquin, SW 85833, WR297608, (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMIL COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Formel vægt 324.1838
Procent renhed >95%