Få mere at vide
Quinine Sulfate Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinine sulfate dihydrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1 |
| Formel vægt | 782.3561 |