Få mere at vide
Kininsulfatdihydrat, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15299295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15299295 100 g Glasflaske 100g
15279295 5 g Glasflaske 5g
15289295 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299295 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418781000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-70-6
Molekylær formel C40H54N4O10S
Molekylvægt (g/mol) 782.95
MDL nummer MFCD00150790
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine sulfate dihydrate
Smeltepunkt 153,0 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
IUPAC navn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;svovlsyre;tetrahydrat
Formel vægt 782.96
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.