Få mere at vide
Quinine Sulfate Dihydrate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10774571 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774571 25 g Glass Jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10774571 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Q/0136/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6119-70-6
Smeltepunkt 233°C
Farve White
pH 5.7 to 6.6
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C40H54N4O10S
MDL nummer MFCD00150790
Mængde 25 g
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC navn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 782.95
PubChem CID 134129495
Formel vægt 782.96g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.