Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kininsulfat dihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10743161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743161 10 g Glasflaske 10g
10114420 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743161 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 163710100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.46 DKK
    459.65 DKK / 10g
    Spare 50.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-70-6
Molekylær formel C40H54N4O10S
Molekylvægt (g/mol) 782.95
MDL nummer MFCD00150790
InChI nøgle ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
IUPAC navn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;svovlsyre;tetrahydrat
SMIL O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine sulfate dihydrate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 233 °C til 235 °C
Farve Beige til brun eller gul
Antændelsesrest 0,1 % maks.
Tab ved tørring 3% til 5% (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 8177
Specifik rotationstilstand −245,00 (20,00 °C c=2,0,1 M HCl)
Specifik rotation -245
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/810 ml (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/120 ml alkohol, let opløselig i kloroform og ether
Formel vægt 782.96
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.