Få mere at vide
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 130-95-0 |
| Smeltepunkt | 174°C to 178°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00198096 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol, (-)-Quinine |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |
| Grad | Research |