Få mere at vide
Quinine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052478
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052478 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052478 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0458.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Quinine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine N-oxide
CAS 109906-48-1
Analyt- eller komponentnavne Quinine N-oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinine 1-oxide, Quinine N-Oxide, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-22(24)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMIL COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 340.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1787 g/mol