Få mere at vide
Quinine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Quinine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinine N-oxide |
| CAS | 109906-48-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Quinine N-oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Quinine 1-oxide, Quinine N-Oxide, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-22(24)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC navn | (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol |
| Vis mere |