Få mere at vide
Quinine N,N'-Dioxide (Quinine Di-N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30049306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0458.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Quinine N,N'-Dioxide (Quinine Di-N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Analyt- eller komponentnavne Quinine Di-N-oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1,1'-dioxide, (8alpha,9R)-
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMIL COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 356.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 356.1736 g/mol