Få mere at vide
Kininmonohydrochloriddihydrat, 99% (totalbase), kan indeholde op til 10% dihydrokinin
Artikelnummer. 15425165
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425165 50 g 50g
15415165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33474.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396,91 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 396.91
MDL nummer MFCD00151248
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
Assay Procent Noter (total base), kan indeholde op til 10 % dihydrokinin
Mængde 50 g
Beilstein 6112655
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C),
Optisk rotation −246° (c=2 i 0,1 M HCl)
Formel vægt 396,91 (360,88 Vandfri)
Procent renhed 99%