Få mere at vide
Kininmonohydrochloriddihydrat, 99%
Artikelnummer. 10733344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733344 5 g Glasflaske 5g
10458720 25 g Glasflaske 25g
10658894 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.74 DKK
    228.65 DKK / 5g
    Spare 25.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6119-47-7
Molekylær formel C20H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 396.91
MDL nummer MFCD00151248
InChI nøgle MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMIL O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine monohydrochloride dihydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 122 °C
Tab ved tørring 6% til 10% (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Specifik rotationstilstand −258,00 (20,00 °C c=2,0,1 M HCL)
Specifik rotation −258.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 62,5 g/L (20 c). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol og kloroform, let opløselige i ether
Formel vægt 396.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Silky Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.